Learn More
DuPont™ Giacca in Tyvek 500
344.17 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "22918" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "22918" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Size:
medio
Large
X-Large
2 X-Large
Descrizione
- Progettate espressamente per l'uso con l'abbigliamento protettivo in Tyvek™
- Realizzata in HDPE con tecnologia flash spun
- Cuciture interne ribattute
- Chiusura con zip anteriore
- Polsini e volto elasticizzati
- Bianco
- DPI di categoria I
- Trattamento antistatico (EN 1149-5) - su entrambi i lati
Specifica
Size | medio |
Materiale | HDPE |
Colore | Bianco |
Tipo di chiusura | Zipper |
Certificazione/Conformità | EN 1149-5 |
Tipo di giuntura | Con punti (interni) |
Product Type | Giacca |
Da utilizzare con (applicazione) | Manipolazione di prodotti farmaceutici, protezione chimica, bonifica di amianto e piombo, manutenzione/operazioni generali, verniciatura a spray e pulizia generale e molto altro ancora |