Learn More
DuPont™ Camici da laboratorio Tyvek™ PL300
Offrono una maggiore protezione alle parti del corpo più esposte a sostanze pericolose. I camici da laboratorio con zip e tasche DuPont™ in Tyvek™ @@@500@@@ sono realizzati in polietilene ad alta densità con tecnologia flash spun e offrono un equilibrio ideale tra protezione, durata e comodità.
Marca: DuPont™ D13398984
69.73 EUR valido fino al 2024-05-31
Usa il codice promo "21870" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.08000kg
Descrizione
- Senza silicone aggiunto
- Con colletto, chiusura a zip e 2 tasche
- Permeabile ad aria e vapore acqueo, ma impermeabile a liquidi a base d'acqua e aerosol
- Eccellente barriera rispetto a particolati fini e fibre (dimensioni fino a 1 micron), con rilascio di fibre eccezionalmente basso e trattamento antistatico
- Le applicazioni comprendono: manipolazione di prodotti farmaceutici, protezione chimica, bonifica di amianto e piombo, manutenzione/operazioni generali, verniciatura a spray e pulizia generale
Specifica
Camice da laboratorio Tyvek | |
HDPE (polietilene ad alta densità) | |
Zip | |
Resistenza chimica | |
Camicia | |
Taglio diritto | |
Trattamento antistatico (EN 1149-5) | |
Chiusura a zip. 3 tasche. Polsini elasticizzati (ripiegati), cuciture interne piatte | |
Tyvek |
X-Large | |
Bianco | |
Elastico | |
2 | |
Con punti (interni) | |
Da 108 a 116 cm | |
Manipolazione di prodotti farmaceutici, protezione chimica, bonifica di amianto e piombo, manutenzione/operazioni generali, verniciatura a spray e pulizia generale e molto altro ancora | |
Camice da laboratorio |