Learn More
DuPont™ Pantaloni in Tyvek 500
In polietilene ad alta densità con tecnologia flash spun I pantaloni DuPont™ in Tyvek™ @@@500@@@ offrono un'eccellente barriera contro particolato e fibre sottili fino alle dimensioni di @@@1@@@ micron.
238.00€
Specifica
Product Type | Pantalone |
---|---|
Materiale | Tessuto Tyvek |
Colore | Bianco |
Certificazione/Conformità | Certificazione CE, EN 1149-5 |
Stile vita | Elastico |
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Colore | Product Type | Certificazione/Conformità | Stile vita | Da utilizzare con (applicazione) | Prezzo | Quantità e disponibilità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Colore | Product Type | Certificazione/Conformità | Stile vita | Da utilizzare con (applicazione) | Prezzo | Quantità e disponibilità |
12623690
|
DuPont™
D13395735 |
Tessuto Tyvek | Bianco | Pantalone | Certificazione CE, EN 1149-5 | Elastico | Le applicazioni comprendono: manipolazione di prodotti farmaceutici, protezione chimica, bonifica da amianto e piombo, manutenzione/operazioni generali, verniciatura a spray e pulizia generale |
238.00€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
11743123
|
DuPont™
D13395741 |
Tessuto Tyvek | Bianco | Pantalone | Certificazione CE, EN 1149-5 | Elastico | Le applicazioni comprendono: manipolazione di prodotti farmaceutici, protezione chimica, bonifica da amianto e piombo, manutenzione/operazioni generali, verniciatura a spray e pulizia generale |
238.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
12603700
|
DuPont™
D13496109 |
Tessuto Tyvek | Bianco | Pantalone | Certificazione CE, EN 1149-5 | Elastico | Le applicazioni comprendono: manipolazione di prodotti farmaceutici, protezione chimica, bonifica da amianto e piombo, manutenzione/operazioni generali, verniciatura a spray e pulizia generale |
238.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
12693690
|
DuPont™
D13496097 |
Tessuto Tyvek | Bianco | Pantalone | Certificazione CE, EN 1149-5 | Elastico | Le applicazioni comprendono: manipolazione di prodotti farmaceutici, protezione chimica, bonifica da amianto e piombo, manutenzione/operazioni generali, verniciatura a spray e pulizia generale |
238.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Descrizione
- Realizzata in HDPE con tecnologia flash spun
- Vita con elastico
- Cuciture ribattute
- Senza tasche
- Bianco
- DPI di categoria I
- Trattamento antistatico (EN 1149-5) - su entrambi i lati
Specifica
Pantalone | |
Bianco | |
Elastico |
Tessuto Tyvek | |
Certificazione CE, EN 1149-5 | |
Le applicazioni comprendono: manipolazione di prodotti farmaceutici, protezione chimica, bonifica da amianto e piombo, manutenzione/operazioni generali, verniciatura a spray e pulizia generale |