Learn More
DuPont™ Grembiule Tychem 6000 F grigio
171.66 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "22918" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "22918" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Color: Gray
Descrizione
Offers enhanced protection for body parts that are more exposed to hazardous substances. DuPont™ Tychem™ 6000 F Aprons are made from a lightweight and durable fabric consisting of a proprietary barrier film laminated to a heavy duty Tyvek substrate.
- Con lacci al collo e in vita
- Trattamento antistatico
- Eccellente protezione contro la permeazione chimica per un'ampia gamma di prodotti chimici
- Per la protezione del personale da numerose sostanze organiche tossiche chimiche industriali, sostanze chimiche inorganiche in elevata concentrazione (anche sotto pressione), particolati, contaminazioni radioattive, agenti a rischio biologico e alcuni agenti per la guerra chimica
- Per una vasta gamma di applicazioni: pulizia di fuoriuscite di sostanze chimiche, servizi di risposta all'emergenza, applicazioni militari e petrolchimiche
Specifica
Tipo | Apron |
Size | Universal |
Materiale | Tychem |
Colore | Grigio |
Struttura | Substrato in Tyvek per impieghi pesanti laminato con pellicola a barriera polimerica |
Finitura | Pellicola a barriera polimerica |
Include | Lacci al collo e in vita |
Certificazione/Conformità | (UE) 2016/425, Categoria III, Tipo PB [3], EN 14126, EN 1149-5 |
Tipo di giuntura | Senza cuciture |