Learn More
U-2 OS (human osterogenic sarcoma) Whole cell lysate, Non-denatured; Abnova
Non-denatured whole cell lysate of U-2 OS (human osterogenic sarcoma)
Marca: Abnova L022V2.200ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.02000kg
Descrizione
- Tissue: Bone
- Host: Human
- Lysis Buffer: Modified RIPA lysis buffer: 50mM Tris-HCl pH 7.4, 150mM NaCl, 1mM EDTA, 1% Triton X-100, 0.1% SDS, 1% Sodium deoxycholate, 1mM PMSF
- Storage buffer: In modified RIPA lysis buffer
Western Blotting, Immunoprecipitation
Specifica
Immunoprecipitation, Western Blot | |
Whole cell lysate (non-denatured) | |
Cell lysate was prepared by homogenization in ice-cold modified RIPA Lysis Buffer with cocktail of protease inhibitors (Sigma). Cell debris was removed by centrifugation. Protein concentration was determined with Bradford assay (Bio-Rad protein assay, Microplate Standard assay). | |
200 μg | |
Human |
Bone | |
Modified RIPA Lysis Buffer: 50 mM Tris-HCl pH 7.4, 150 mM NaCl, 1mM EDTA, 1% Triton X-100, 0.1% SDS, 1% Sodium deoxycholate, 1mM PMSF. | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
In modified RIPA Lysis Buffer. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
Sicurezza e movimentazione
- 200UG U-2 OS (human osterogenic sarcoma) whole cel
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
- P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: potassium phosphatemonobasic, sodium phosphate dibasic