Learn More
SI Analytics™ Ubbelohde ASTM Viscometer
Determine absolute and relative kinematic viscosity of liquids with Newtonian flow behavior. SI Analytics™ Ubbelohde ASTM Viscometer includes ring marks to ensure that they can be checked by means of manual measurements.
431.00€
Specifica
Product Type | Viscometer |
---|---|
Calibrated | Yes |
Numeri ASTM | D 446 |
Certificazione/Conformità | ISO/DIS 3105, ASTM D 2515, ASTM D 446 |
Da utilizzare con (applicazione) | Manual Measurements and Automatic Measurements |
Codice del prodotto | Marca | Costante approssimata | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Costante approssimata | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10400883
|
SI Analytics™
285400518 |
0.003K | 0.36mm Diameter |
431.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10099880
|
SI Analytics™
285400526 |
0.005K | 0.46mm Diameter |
431.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12028173
|
SI Analytics™
285400534 |
0.01K | 0.58mm Diameter |
431.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10588801
|
SI Analytics™
285400542 |
0.03K | 0.78mm Diameter |
431.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10508811
|
SI Analytics™
285400567 |
0.3K | 1.36mm Diameter |
431.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Suitable for transparent liquids manual and automatic measurement, foaming liquids, liquid mixture with highly volatile components, and high or low temperature measurements
- The recommended minimum flow through time is 200 seconds
- Calibrated with constant for manual measurements
- Filling quantity of 15 to 20mL
Specifica
Viscometer | |
D 446 | |
Manual Measurements and Automatic Measurements |
Yes | |
ISO/DIS 3105, ASTM D 2515, ASTM D 446 |