Learn More
SI Analytics™ Ubbelohde Viscometers, ASTM
Determine absolute and relative kinematic viscosity of liquids with Newtonian flow behavior. SI Analytics™ Ubbelohde Viscometers, ASTM includes ring marks to ensure that they can be checked by means of manual measurements.
431.00€ - 525.00€
Specifica
Product Type | Ubbelohde ASTM Viscometer |
---|---|
Calibrated | Yes |
Certificazione/Conformità | ISO 3105, ASTM D 2515, ASTM D 446 |
Lunghezza (sistema metrico) | ∼285 mm |
Da utilizzare con (applicazione) | Determining the viscosity of Newtonian liquids |
Codice del prodotto | Marca | Intervallo viscosità | Diametro (sistema metrico) apertura | Costante approssimata | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Intervallo viscosità | Diametro (sistema metrico) apertura | Costante approssimata | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10018570
|
SI Analytics™
285400575 |
200 to 1000 cSt | 1.83 mm | Capillary No. III, Constant K = 1 |
431.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10325151
|
SI Analytics™
285400591 |
2000 to 10,000 cSt | 3.27 mm | Capillary No. IV, Constant K = 10 |
525.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10365051
|
SI Analytics™
285400501 |
0.35 to 1 cSt | 0.24 mm | Capillary No. 0, Constant K = 0.001 |
431.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10490873
|
SI Analytics™
285400604 |
6000 to 30,000 cSt | 4.32 mm | Capillary No. IVc, Constant K = 30 |
431.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10598801
|
SI Analytics™
285400583 |
600 to 3000 cSt | 2.43 mm | Capillary No. IIIc, Constant K = 3 |
431.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Suitable for transparent liquids manual and automatic measurement, foaming liquids, liquid mixture with highly volatile components, and high or low temperature measurements
- The recommended minimum flow through time is 200 seconds
- Calibrated with constant for manual measurements
- Filling quantity of 15 to 20mL
Specifica
Ubbelohde ASTM Viscometer | |
ISO 3105, ASTM D 2515, ASTM D 446 | |
Determining the viscosity of Newtonian liquids |
Yes | |
∼285 mm | |
15 to 20 mL |