Learn More
SI Analytics™ Ubbelohde Viscometers for Automatic Measurements
SI Analytics™ Ubbelohde Viscometers for Automatic Measurements feature a suspended ball level for determination of absolute and relative kinematic viscosity of liquids with Newtonian flow behavior.
283.00€ - 464.00€
Specifica
Product Type | Ubbelohde Viscometer |
---|---|
Certificazione/Conformità | DIN 51 562 Part 1, ISO/DIS 3105 (BS-IP-SL) |
Materiale | Glass |
Lunghezza (sistema metrico) | 290 mm |
Da utilizzare con (applicazione) | Automatic measurements |
Codice del prodotto | Marca | Intervallo viscosità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Intervallo viscosità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10701031
|
SI Analytics™
285400329 |
1.2 to 10 cSt |
283.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12058183
|
SI Analytics™
285400275 |
300 to 3000 cSt |
464.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Ideal for transparent liquids automatic measurement, foaming liquids, liquid mixture with highly volatile components, and high-temperature or low temperature measurements
- Delivered with manufacturer's certificate in accordance with DIN 55 350, Part 18
- All viscometers are provided with ring marks
- This ensures that viscometers for automatic measurements can also be checked by means of manual measurements
- The recommended minimum flowthrough time is 200 seconds
Specifica
Ubbelohde Viscometer | |
Glass | |
Automatic measurements |
DIN 51 562 Part 1, ISO/DIS 3105 (BS-IP-SL) | |
290 mm | |
15 to 20 mL |