Learn More
Hughes Unheated Emergency Safety Shower
Floor mounted unheated emergency safety shower, suitable for use in all applications.
535.26€ - 970.44€
Specifica
Mounting Floor
Product Type Safety Shower
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Materiale Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Materiale Prezzo Quantità e disponibilità  
17702358
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Hughes
HSHS0018GS
Stainless Steel
970.44€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17712358
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Hughes
HSHS0018GV
Galvanized Steel
535.26€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Floor mounted unheated emergency safety shower
  • ANSI compliant model ideal for use in indoor applications not subject to the possibility of freezing or overheating
  • Delivers the ANSI recommended 76 liters per minute of potable water
  • Available with either galvanised powder coated mild steel (G) or stainless steel (GS) pipework
Specifica
Specifica
Floor
Safety Shower