Learn More
Fisherbrand™ Universal GC Capillary Connectors
For precise connections of fused-silica capillary columns in gas chromatography. Fisherbrand™ Universal GC Capillary Connectors are straight or Y-shaped connectors for joining all columns with an inner diameter of 0.20-0.53mm and an outer diameter of 0.30-0.75mm.
102.00€ - 183.00€
Specifica
Tipo | Universal Capillary Connector |
---|---|
Diametro (sistema metrico) esterno | 0.30 to 0.75 mm |
Include | Polypropylene box |
Diametro (sistema metrico) interno | 0.20 to 0.53 mm |
Colore | Clear |
Codice del prodotto | Marca | Collegamenti | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Collegamenti | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
16358347
|
Fisherbrand™
|
Straight | Fused-Silica Capillary Columns in GC |
102.00€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11838951
|
Fisherbrand™
|
Y-shaped | Fused-Silica Capillary Columns in GC |
183.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Universal Capillary Connectors available in:- Straight Capillary Connector for connecting 2 columns
- Y-Shaped Capillary Connector for connecting 3 columns
Specifica
Universal Capillary Connector | |
Polypropylene box | |
Clear |
0.30 to 0.75 mm | |
0.20 to 0.53 mm | |
Fused-Silica Capillary Columns in GC |