Learn More
Fisherbrand™ Cartina con indicatore di pH universale
Letture rapide e precise. La confezione delle cartine con indicatore di pH universale Fisherbrand™ riporta la scala di colori stampata sul coperchio per maggiore comodità.
5.55€ - 52.28€
Codice del prodotto | Marca | Intervallo di pH | Formato | Lunghezza (sistema metrico) | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Intervallo di pH | Formato | Lunghezza (sistema metrico) | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
12345378
|
Fisherbrand™
|
Da 1 a 11 | Provetta | 50 mm | Conf. da 10 |
7.25€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11557392
|
Fisherbrand™
|
Da 9 a 13 | Rotolo | 5 m | 4 Rolls |
11.11€
pezzi 4 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15515679
|
Fisherbrand™
|
da 1 a 14 | Rotolo | 5 m | 4 rotoli |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
12375368
|
Fisherbrand™
|
da 0.5 a 5 | Tubo | 50 mm | Conf. da 10 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
11527392
|
Fisherbrand™
|
da 4 a 7 | Rotolo | 5 m | 4 rotoli |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
12385368
|
Fisherbrand™
|
da 5 a 9 | Provetta | 50 mm | 10 conf. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
11517392
|
Fisherbrand™
|
da 0.5 a 5.5 | Rotolo | 5 m | 4 rotoli |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
12395368
|
Fisherbrand™
|
Da 6.5 a 10 | Provetta | 50 mm | 10 Pack |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
15585669
|
Fisherbrand™
|
da 1 a 11 | Rotolo | 5 m | 1 rotoli |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
11713564
|
Fisherbrand™
|
da 9 a 13 | Rotolo | 5 m | 1 rotoli |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
12305378
|
Fisherbrand™
|
Da 9 a 13 | Provetta | 50 mm | 10 Pack |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
11793554
|
Fisherbrand™
|
da 0.5 a 5 | Rotolo | 5 m | 1 rotoli |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
15505679
|
Fisherbrand™
|
da 1 a 14 | Rotolo | 5 m | 1 rotoli |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
Descrizione
- Carta filtrante imbevuta con uno o più indicatori colorati per pH
- Range di pH compresi tra 0 e 14
- Disponibile in numerosi formati per soddisfare diverse esigenze
- I grafici di riferimento indicano le variazioni di colore del pH in passi da 2