Learn More
Fisherbrand™ Cartine con indicatore di pH universale di grado 911
Letture rapide e precise per la misurazione del pH.
4.00€ - 5.70€
Codice del prodotto | Marca | Intervallo di pH | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Intervallo di pH | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11703564
|
Fisherbrand™
|
da 5 a 9 |
5.70€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11783554
|
Fisherbrand™
|
0 to 10 |
4.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11763554
|
Fisherbrand™
|
1 to 14 |
4.45€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Membrana con dimensione dei pori compresa tra 0.8 e 0.2 μm
- Filtrazione dei batteri > 0.22 μm e del 98% dei batteri > 0.12 μm
- Da collocare sull'uscita per il montaggio