Learn More
Fisherbrand™ Rotolo di carta per pH universale
Qualità ottimale e letture affidabili. Le cartine indicatrici del pH in strisce Fisherbrand™ vengono fornite in bobine di plastica per garantire stabilità a lungo termine e protezione contro diversi agenti esterni.
28.05€ - 29.40€
Specifica
Formato | Rotolo |
---|---|
Quantità | 4 Pack |
Tipo | Carta pH |
Lunghezza (sistema metrico) | 5 m |
Larghezza (sistema metrico) | 7 mm |
Codice del prodotto | Marca | Intervallo di pH | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Intervallo di pH | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15920872
|
Fisherbrand™
|
42380 |
28.05€
4 unità |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15930872
|
Fisherbrand™
|
1 to 14 |
29.40€
4 unità |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Pronte all'uso
- Fabbricate con carta da filtro di alta qualità
- Colori delle scale cromatiche a miscelazione speciale per corrispondere con precisione al colore di reazione delle cartine indicatrici
Specifica
Rotolo | |
Carta pH | |
7 mm |
4 Pack | |
5 m |