Learn More
Nabertherm™ Universal Tube Furnace
These tube furnaces are used when laboratory experiments must be performed horizontally, vertically, or at specific angles. The ability to configure the angle of tilt and the working height, and their compact design, also make these furnaces suitable for integration into existing process systems.
6080.00€ - 12440.00€
Codice del prodotto | Marca | Tipo di unità di controllo | Temperatura (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo di unità di controllo | Temperatura (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17328189
|
Nabertherm™
RT332LAN |
B510 | 1500°C |
11690.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17338189
|
Nabertherm™
RT332OAN |
C550 | 1500°C |
12440.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17358189
|
Nabertherm™
RT512OAN |
C550 | 1100°C |
6080.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17378189
|
Nabertherm™
RT522OAN |
C550 | 1300°C |
7850.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Tube length: 360
- Connected load: 1.8 kW
- Electrical connection: 1-phase
Specifica
360 mm |