Learn More
Grant Instruments™ JB Academy Unstirred Water Bath
In acciaio inox di alta qualità per garantire massima resistenza alle sostanze chimiche e all'abrasione. Il bagno ad acqua senza agitazione Grant Instruments™ JB Aqua è dotato di un interruttore termico fisso e altre funzioni di sicurezza per proteggere l'operatore in caso di azionamento accidentale del bagno senza acqua o nell'eventualità molto improbabile che si verifichi un guasto in entrambi i sistemi di controllo.
Marca: Grant Instruments™ JBA12
630.90 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21917" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 6.30000kg
Descrizione
An ideal choice for schools and colleges requiring a basic, simple-to-use quality water bath. Base tray included as standard. The JBA range consists of of three models - 5L, 12L and 18L.
- Temperature range ambient +5ºC to 95ºC operation
- Stability: ±0.5ºC Unique Set and ForgetTM technology - fast heat-up, reliable temperature controlSimple, intuitive controls - quick and easy to set temperature Practical front panel lock - disables front panel controls preventing unintentional changes Stainless steel tank - high grade steel, with durable polished finish 3 year warranty
Order Info
Lid is sold separately.
Specifica
Stainless Steel | |
Water Bath | |
DIN 58966 | |
800 w (230V) | |
JBA12 | |
365 x 360 x 225 mm | |
335 mm | |
390 mm | |
800 w |
Analogico | |
12 l | |
Da temperatura ambiente + 5 a 98 °C | |
Acciaio inox | |
Produttore - 3 anni | |
365 mm | |
270 mm | |
Da 220 a 240 V |