Learn More
Uvex™ Occhiali di sicurezza Super OTG Uvex™
12.69 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21673" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21673" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Colore telaio:
Blu marino
Descrizione
- Low cost alternative to safety prescription eyewear
- Uvex permanent lens coating technology: anti-fog coating on the inside of the lens, scratch resistant on the outside
- Side arms graduate from hard to soft material, gently grips the side of the head for a secure fit
- Hi resolution lens for improved optical clarity, specifically for wearing two pairs of specs
- 100% UV protection
- Clear lens – suitable for most light environments
- Clear/UV 2-1.2
- Uvex supravision NC
- Blue
- EN 166 1F KN CE
Specifica
Certificazione/Conformità | ISO 9001:2008 |
Lens Tint | Clear |
Product Type | Occhiali Uvex Super OTG |
Da utilizzare con (applicazione) | Adatto per l'uso sopra la maggior parte degli occhiali da vista |
Colore telaio | Blu marino |
UV Protection | Sì |