Learn More
UVP PhotoDoc-It™ Imaging Systems
Capture, print and save color images for basic gel documentation with this compact, economical laboratory system. UVP™ PhotoDoc-It™ Imaging Systems provide a low cost imaging solution without the need for film.
2300.00€ - 3910.00€
Specifica
Tensione | 230V |
---|---|
Profondità (sistema metrico) | 241mm |
Tipo di filtro | EtBr Red |
Dimensioni pixel | 16 MP |
Altezza (sistema metrico) | 432mm |
Codice del prodotto | Marca | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11768356
|
UVP
97-0274-05 |
M20V |
3540.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11798356
|
UVP
97-0274-14 |
LM-26 |
3910.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12812969
|
UVP
97-0274-02 |
PhotoDoc-It 70 |
2300.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11778356
|
UVP
97-0274-08 |
LM-20 |
3635.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- The digital color camera has a 10 mega pixel resolution - the user can view images directly on the camera or the (optional) color LCD screen.
- The lightweight metal hood provides a compact darkroom environment.
- Images are saved to the camera memory card or instantly printed as 4x6 in. low cost, color prints using the budget photo printer included.
- An Ethidium™ Bromide filter for fluorescent stained gels (580 to 630nm) is included inside the hood and can be changed for other filter types.
- A combination lock secures the camera to the darkroom. LCD shown in picture is an optional accessory. Dimensions: 337mm x 241mm x 432mm The PhotoDoc-It system is a very low cost solution for capturing, printing and saving color images for basic gel documentation without the need for film.
Specifica
230V | |
EtBr Red | |
432mm | |
1Pack | |
DigiCam 70 | |
Imaging System |
241mm | |
16 MP | |
337mm | |
Yes | |
Gel Imaging, Colorimetric Imaging, Fluorescence |