Learn More
Greiner Bio-One VACUETTE™ Heparin Blood Collection Tubes
VACUETTE™ Heparin Blood Collection Tubes have a green top and contain spray-dried lithium, sodium or ammonium heparin on the inner walls and are usedin clinical chemistry, immunology and serology. The anticoagulant heparin activates antithrombin, which blocks the clotting cascade and thus produces a whole blood/plasma sample.
22.80€ - 675.00€
Spécification
Product Type | Blood Collection Tube |
---|---|
Materiale | PET |
Sterilità | Sterile |
Tipo di chiusura | Non-ridged Pull Cap |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | VACUETTE™ Blood Collection Needles |
Code produit | Marque | Additivo | Capacità (sistema metrico) | Tipo di chiusura | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Additivo | Capacità (sistema metrico) | Tipo di chiusura | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10080348
|
Greiner Bio-One
455051 |
Sodium Heparin | 9 mL | Non-ridged Pull Cap |
31.30€
pezzi 50 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15737869
|
Greiner Bio-One
454237 |
Lithium Heparin | 2 mL | Non-ridged Pull Cap |
675.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 31-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15482520
|
Greiner Bio-One
454029 |
Lithium Heparin | 4 mL | Non-ridged Pull Cap |
185.00€
pezzi 50 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15206067
|
Greiner Bio-One
455084 |
Lithium Heparin | 9 mL | Non-ridged Pull Cap |
31.90€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15422560
|
Greiner Bio-One
456088 |
Lithium Heparin | 6 mL | Non-ridged Pull Cap |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
13279072
|
Greiner Bio-One
455051 |
Sodium Heparin | 9 mL | Non-ridged Pull Cap |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Description
VACUETTE™ Heparin Blood Collection Tubes have a green top and contain spray-dried lithium, sodium or ammonium heparin on the inner walls and are usedin clinical chemistry, immunology and serology. The anticoagulant heparin activates antithrombin, which blocks the clotting cascade and thus produces a whole blood/plasma sample.
- Tubes are supplied in packs of 50 pieces
- For venus blood collection
- Primarily used for drawing blood for chemistry and immunochemistry testing
- Made out of virtually unbreakable PET plastic
- Provides improved safety and hygiene during specimen collection procedures with the advantage of being as clear as glass
- VACUETTE™ Lithium Heparin Blood Collection Tubes are also available with a gel separator
- Heparin tubes from Greiner Bio-One are available in: LH Lithium Heparin, LH Lithium Heparin Sep and NH Sodium Heparin.
- CE marked
Spécification
Blood Collection Tube | |
Sterile | |
VACUETTE™ Blood Collection Needles | |
Blood Collection |
PET | |
Non-ridged Pull Cap | |
Green with Black Ring |