Learn More
BD Provetta Vacutainer™ in plastica K2-Edta con chiusura Hemogard
Used to obtain a whole blood or EDTA plasma sample. Vacutainer™ Hemogard™ Closure Plastic K2-Edta Tube contains K2EDTA which is a liquid solution that is spray coated onto the interior surface of the BD Vacutainer Plus Tubes.
274.00€ - 656.00€
Specifica
Product Type | Tubo K2EDTA |
---|---|
Additivo | Additivo EDTA K2 |
Materiale | Plastic |
Tipo di chiusura | Hemogard |
Colore chiusura | Lilla |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12957666
|
BD
367873 |
6 ml |
274.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 04-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10331254
|
BD
367525 |
10 ml |
656.00€
pezzi 1000 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Lavender Hemogard™ closure
- Paper label
- Nominal EDTA concentration is 1.8mg EDTA per milliliter of blood
Specifica
Tubo K2EDTA | |
Plastic | |
Lilla |
Additivo EDTA K2 | |
Hemogard | |
100 mm |