Learn More
BD Provetta Vacutainer™ in plastica K3-Edta con chiusura Hemogard
Use with whole blood or EDTA plasma sample. BD Vacutainer™ Hemogard™ Closure Plastic K3-EDTA Tube contains the additive K3 Potassium Salt of EDTA that acts as a coagulant.
37.65€ - 278.64€
Specifica
Product Type | Tubo K3EDTA |
---|---|
Additivo | Additivo EDTA K3 |
Materiale | Plastic |
Tipo di chiusura | Hemogard |
Tipo di etichetta | Blocco |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12967666
|
BD
367836 |
2 ml |
211.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 31-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15349700
|
BD
367836 |
2 ml |
37.65€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 30-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
12987666
|
BD
368860 |
4 ml |
278.64€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 31-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Lavender Hemogard™ Closure
- Used for whole blood or EDTA plasma sample
- The additive K3 Potassium Salt of EDTA is a liquid in the Vacutainer Tube and acts as a coagulant
- Available in sizes 2ml, 3ml and 4ml.
- The difference between K2EDTA and K3EDTA is that the K3 is a liquid solution in the tubes, whereas the K2 is a liquid solution that is spray coated onto the tubes
Specifica
Tubo K3EDTA | |
Plastic | |
Blocco |
Additivo EDTA K3 | |
Hemogard | |
13 mm |