Learn More
BD Provetta per plasma Vacutainer™ in polietilentereftalato con chiusura Hemogard
Achieves optimum anticoagulation by the use of pharmaceutical-grade Heparin. BD Vacutainer™ Heparin Plasma Tubes are made of durable PET plastic with a green Hemogard™ closure. Tubes in 2, 4, 6 and 10mL sizes are available with either Sodium heparin or Lithium heparin as an additive.
185.00€ - 221.00€
Specifica
Product Type | Provetta per plasma |
---|---|
Sterilità | Sterile |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Vacutainer™ Needle and Tube Holder |
Colore chiusura | Verde |
Da utilizzare con (applicazione) | Usato per ottenere campioni di plasma |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Additivo | Materiale | Tipo di chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Additivo | Materiale | Tipo di chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
12977676
|
BD
367876 |
6 ml | Sodio eparina | Polietilentereftalato | Hemogard |
212.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 06-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
12957676
|
BD
367885 |
6 ml | Litio eparina | PET | Hemogard |
185.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
12967676
|
BD
367869 |
4 ml | Sodium Heparin | Plastica | Hemogard |
221.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 30-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
Descrizione
BD Vacutainer™ Heparin Plasma Tubes for clinical chemistry are available with spray-dried sodium heparin or lithium heparin additive. Heparin acts as an anticoagulant as it develops an antithrombin complex. This complex inhibits thrombin and the activated factor X and thus prevents coagulation.
- The optimum anticoagulation is achieved by the use of 17 IU heparin per mL of blood (when the fill level is correct)
- The heparin is spray dried onto the inner walls of the tubes using a special procedure so that the additive is evenly distributed to achieve the best possible solubility
- For clinical chemistry, lithium heparin is generally preferred over sodium heparin
- Correct mixing (8-10 inversions) of the tube immediately after the blood sample has been taken is extremely important to avoid microclotting
- Centrifugation conditions: ≤1300 g for 10 minutes at 18–25°C
- The 10mL Sodium Heparin tube is made of glass and features a conventional closure
Specifica
Provetta per plasma | |
Vacutainer™ Needle and Tube Holder | |
Usato per ottenere campioni di plasma |
Sterile | |
Verde |