Learn More
BD Vacutainer™ Plastic Urinalysis Tubes
For the collection and transport of urine specimens. BD Vacutainer™ Plastic Urinalysis Tubes are sterile evacuated tubes with or without preservative to be used with BD collection devices. Available in many sizes with a round or conical bottom.
95.55€ - 620.00€
Specifica
Product Type | Urinalysis Tube |
---|---|
Monouso | Single-use |
Materiale | PET |
Sterilità | Sterile |
Da utilizzare con (applicazione) | Urinalysis |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Forma del fondo | Tipo di chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Forma del fondo | Tipo di chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
12967766
|
BD
365000 |
9.5 mL | Conical | Hemogard™ |
378.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 07-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15310614
|
BD
368501 |
6 mL | Round | Hemogard™ |
95.55€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 31-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
12957766
|
BD
364992 |
8 mL | Conical | Conventional Rubber Stopper |
620.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 13-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
Descrizione
BD Vacutainer™ urine products for the collection and transport of urine specimens offer the same level of safety and standardization as BD blood collection products.- Designed to provide accurate patient results with reduced risk of healthcare worker exposure to hazardous specimens
- Used with BD collection devices, specimen cups, 24 hour 3L containers and transfer straws
- Leak-proof urine tubes can safely transport urine specimens to the laboratory for analysis
- Options include bottom shape (round or conical) and cap style (conventional or Hemogard™)
- Most sizes are preservative/additive free
- 8mL tube (mfr. no. 364938) contains a preservative: 0.4% Chlorhexidine, 5.6% Ethyl Paraben and 94% Sodium Propionate
Specifica
Urinalysis Tube | |
PET | |
Urinalysis | |
Paper |
Single-use | |
Sterile | |
Urine collection devices (cups, transfer straws, 24 hr. containers) |