Learn More
BD Provette per siero Vacutainer™
Used to obtain a serum sample. BD™ Vacutainer™ Serum Tubes are made of durable PET plastic with a Hemogard™ closure. It has silica particles added to trigger coagulation, and are marked CAT and CE.
235.00€ - 297.00€
Specifica
Product Type | Provetta per sangue |
---|---|
Additivo | Silice |
Materiale | PET |
Tipo di chiusura | Hemogard |
Colore chiusura | Red |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensioni provetta | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensioni provetta | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12947686
|
BD
367837 |
6 ml | 13 x 100 mm |
235.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 31-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
12957686
|
BD
367895 |
10 ml | 16 x 100 mm |
297.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 11-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
12937686
|
BD
368975 |
4 ml | 13 x 75 mm |
273.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 31-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
In order to obtain serum samples from plastic tubes, the tube must have a coagulation activator added. As the plastic surface alone is insufficient to trigger the coagulation within an acceptable time, BD Vacutainer™ plastic serum tubes have silica particles added for this purpose.
- These tubes are marked with the acronym CAT (Clot Activator Tube)
- Recommended minimum time for coagulation from patients who have not been treated with anticoagulants is 60 minutes
- Centrifuging conditions: ≤1300 g for 10 minutes at 18–25°C
Specifica
Provetta per sangue | |
PET | |
Red | |
Blocco |
Silice | |
Hemogard | |
Used to obtain a serum sample | |
CE, CAT |