Learn More
Thermo Scientific™ Stufe a vuoto per riscaldamento e essiccazione Vacutherm
Asciuga fino a sei volte più velocemente rispetto alle unità convenzionali. Queste stufe offrono un eccellente trasferimento del calore e un riscaldamento rapido, riducendo al minimo i tempi di funzionamento. Un'ampia gamma di opzioni consente configurazioni specifiche per applicazione.
Marca:  Thermo Scientific™ 51014541
14018.00 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21658" per avere il tuo prezzo promozionale.
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 10488431
  • 16300.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 10-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Asciuga fino a sei volte più velocemente rispetto alle unità convenzionali. Le stufe a vuoto e per essiccazione Thermo Scientific™ Vacutherm offrono capacità eccezionali per l'essiccazione rapida e delicata. L'eccellente trasferimento del calore e il riscaldamento rapido riducono al minimo i tempi di funzionamento. La finestra frontale in vetro di sicurezza a doppio pannello offre una protezione esclusiva contro l'implosione. Il sistema modulare consente configurazioni specifiche per l'applicazione attraverso un'ampia gamma di opzioni di apparecchiature. La documentazione relativa a temperatura e pressione è disponibile per soddisfare i requisiti ISO 9000 e GLP/GMP.
  • User-friendly Kelvitron™ microprocessor (jacket-heated ovens) or Digicon multi-channel controller (shelf-heated ovens)
  • Analog pressure display
  • Overtemperature sensor protects oven and sample
  • Double-pane safety glass doors
  • Stainless-steel vacuum fittings, tubing and ball valve
  • Inert gas connection with precision valve and overpressure safety valve precisely releases non-flammable, non-toxic gasses
  • Standard DN25 access port in rear wall
Jacket-heated Models
  • Operate at temperatures up to 200°C
Shelf-heated Models
  • Operate at temperatures up to 400°C
  • Ensure an optimum heat transfer
Recommended for:
  • Drying of heat-sensitive materials
  • Residue-free drying of intricately designed parts
  • Targeted recovery of degassed products
Not for use with flammable solvents
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Jacket-Heating VT 6130 M
200°C
20.8 x 19.5 x 19.3 in. (52.9 x 49.5 x 48.9 cm)
230 V 50/60 Hz
50/60 Hz
128 L
Jacket-Heating
29.5 x 35.2 x 28.3 in. (75 x 89.5 x 72 cm)
230 V