Learn More
Thermo Scientific™ Stufe a vuoto per riscaldamento e essiccazione Vacutherm
Asciuga fino a sei volte più velocemente rispetto alle unità convenzionali. Queste stufe offrono un eccellente trasferimento del calore e un riscaldamento rapido, riducendo al minimo i tempi di funzionamento. Un'ampia gamma di opzioni consente configurazioni specifiche per applicazione.
Marca: Thermo Scientific™ 51014550
Descrizione
Asciuga fino a sei volte più velocemente rispetto alle unità convenzionali. Le stufe a vuoto e per essiccazione Thermo Scientific™ Vacutherm offrono capacità eccezionali per l'essiccazione rapida e delicata. L'eccellente trasferimento del calore e il riscaldamento rapido riducono al minimo i tempi di funzionamento. La finestra frontale in vetro di sicurezza a doppio pannello offre una protezione esclusiva contro l'implosione. Il sistema modulare consente configurazioni specifiche per l'applicazione attraverso un'ampia gamma di opzioni di apparecchiature. La documentazione relativa a temperatura e pressione è disponibile per soddisfare i requisiti ISO 9000 e GLP/GMP.
- Microprocessore Kelvitron™ di facile utilizzo (stufe riscaldate a camicia) o controller Digicon multicanale (stufe riscaldate a scaffale)
- Display analogico della pressione
- Il sensore di temperatura eccessiva protegge la stufa e il campione
- Sportelli in vetro di sicurezza a doppio pannello
- Raccordi per vuoto, tubi e valvola a sfera in acciaio inox
- L'attacco per gas inerte con valvola di precisione e la valvola di sicurezza della sovrapressione rilasciano gas non infiammabili e non tossici
- Sportello di accesso a norma DN25 nella parete posteriore
Modelli riscaldati a camicia
- Utilizzo possibile a temperature fino a 200 °C
Modelli riscaldati a scaffale
- Utilizzo possibile a temperature fino a 300 °C, con opzione anche fino a 400 °C
- Per temperature di 300 °C, l'unità richiede un controller S Digicon installato dalla fabbrica con codice prodotto 51900195
- Per temperature di 400 °C, l'unità 51023263 richiede un controller S Digicon installato dalla fabbrica con codice prodotto 51900196
- Per temperature di 400 °C, l'unità 51026264 richiede un controller S Digicon installato dalla fabbrica con codice prodotto 51900197
- Per un trasferimento ottimale del calore
Prodotto consigliato per:
- Asciugatura di materiali termosensibili
- Asciugatura senza residui di parti complesse
- Recupero mirato di prodotti degassati
Per applicazioni con solventi infiammabili, rivolgersi al rappresentante di vendita per la nostra versione BL con funzioni di sicurezza aggiuntive
Garanzia: 2 anni su componenti e manodopera
Specifica
Riscaldamento a camicia VT 6025 | |
200 °C | |
12.1 x 11.8 x 10.8 pollici (30.7 x 30 x 27.5 cm) | |
230 V 50/60 Hz | |
50/60 Hz |
25 l | |
Riscaldamento a camicia, senza attacco per gas inerte | |
17.7 x 18.9 x 23.6 pollici (45 x 48 x 60 cm) | |
230 V |