Learn More
Velp Scientifica™ Viton Seal
Velp Scientifica™ Viton Seal offers a tight and leafproof seal when used with their compatable extractor.
41.20€ - 186.00€
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15399564
|
Velp Scientifica™
A00000099 |
Estrattori di fibra grezza FIWE |
41.20€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15705025
|
Velp Scientifica™
A00000061 |
Solvent Extractors SER 148 Series |
186.00€
pezzi 3 |
Spedizione stimata: 29-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- For use with Extractor