Learn More
Buerkle™ Ventilation Seal
25.81 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23267" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "23267" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
5 L, 10 L, 25 L, 60 L Storage Bott Les
Descrizione
- Suitable for Buerkle™ Storage Bottles, with or without Threaded Connector
- For use with 5L, 10L, 25L, and 60L Storage Bottles
Specifica
Tipo di chiusura | Vented |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | 5 L, 10 L, 25 L, 60 L Storage Bott Les |
Product Type | Ventilation Seal |
Quantità | Each |