Learn More
3M™ Versaflo™ Comfort Pad for S-950 Premium Head Suspension
For use with S-950 Premium Head Suspension
17.05€ - 30.90€
Specifica
Colore | Gray |
---|---|
Monouso | Reusable |
Product Type | Head Suspension |
Da utilizzare con (applicazione) | Cleaning, Electrical, Facility Maintenance, Welding |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15769017
|
3M™
7000042684 |
Standard |
17.05€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15779017
|
3M™
7000042685 |
Small |
30.90€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 06-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- For use with S-950 Premium Head Suspension
- Wrapped around headband to create more comfortable fit and to absorb sweat
- 3M Catalog# S-953 , 3M Catalog# S-954
Specifica
Gray | |
Reusable | |
Head Suspension | |
Cleaning, Electrical, Facility Maintenance, Welding |