Learn More
Ansell™ Guanti per immersione in nitrile blu VersaTouch™ serie 37-501
44.22 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "21674" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21674" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Size:
10.5
6.5
7.5
8,5
9.5
Descrizione
- Excellent resistance to many solvents and oil based chemicals
- Very good abrasion resistance
- Flexible and comfortable for an excellent dexterity
- Gauntlet cuff style
- Raised diamond grip
- Powder free
Specifica
Materiale parte posteriore | Nitrile |
Materiale polso | Nitrile |
Product Type | Guanti a immersione |
Size | 7.5 |
Stile | 37-501 |
Spessore (sistema metrico) | 0.42 mm |
Colore polso guanto | Blu |
Stile polso guanto | A manichetta |
Materiale rivestimento interno | Floccatura del cotone |
Quantità | 12 paia |