Learn More
Fisherbrand™ Serbatoio verticale per gel
Sistema sigillante incorporato compatibile con i principali tipi di preparato gel da 80 mm x 100 mm e da 100 mm x 100 mm. I sigilli in silicone ultrasoffici del contenitore verticale per gel Fisherbrand™ e le barre di pressione che circondano le piastre di vetro garantiscono la tenuta ermetica del preparato gel.
271.00€ - 925.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Compatibile con tutti i gel precast da 80 x 100 mm e da 100 x 100 mm |
---|
Codice del prodotto | Marca | Peso (sistema metrico) | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Peso (sistema metrico) | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11837623
|
Fisherbrand™
|
0.01 kg | Modulo per blotting Verti-gel mini con 4 cassette e tamponi in fibra |
271.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11893293
|
Fisherbrand™
|
1.7 kg | Mini sistema gel verticale X1 Verti-Gel, senza accessori di preparazione |
353.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11883293
|
Fisherbrand™
|
2.6 kg | 1 set Verti-Gel mini sistema verticale completo per elettroforesi e blotting |
925.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11843293
|
Fisherbrand™
|
2.2 kg | 1 set Verti-Gel mini sistema verticale completo per elettroforesi |
487.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12623546
|
Fisherbrand™
|
0.01 kg | Piastre da 20 x 20 cm, pettini a 24 pozzetti da 2 x 1 mm, serpentina di raffreddamento, base di preparazione |
910.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Sistema sigillante compatibile con i principali tipi di gel precast da 80 mm x 100 mm e da 100 mm x 100 mm. Sia per la preparazione che per la corsa viene utilizzato lo stesso inserto così, durante la preparazione del gel, non è necessario alcun trasferimento delle lastre di vetro. L'inserto comprende morsetti scorrevoli per la predisposizione rapida sia di gel precast che da preparare. Le guarnizioni in silicone ultra morbide e le barre di pressione che circondano le lastre di vetro garantiscono una perfetta tenuta della preparazione del gel. Le piastre di vetro dello spessore di 2 mm sono robuste e dotate di spaziatori predisposti per comodità. Sono disponibili accessori di elettroblotting e di moduli con gel in provetta che utilizzano lo stesso contenitore esterno e coperchio.- Struttura stampata a iniezione, solida ed ermetica
- Compatibile con tutti i gel precast da 80 x 100 mm e da 100 x 100 mm
- Volumi di tampone ridotti
- Idoneo fino a quattro gel
- Moduli intercambiabili per elettroforesi ed elettroblotting IEF/2D in contenitore universale per separazioni Mini SDS PAGE, PAGE nativa, gradiente, seconda dimensione e degli acidi nucleici.
Specifica
Compatibile con tutti i gel precast da 80 x 100 mm e da 100 x 100 mm |
Periodo di garanzia limitato: Soggetti a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di massimo (90) novanta giorni. Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.