Learn More
Fisherbrand™ Vial Kit, 11mm Snap, glass, clear, PE Cap, Natural Rubber/PTFE septum
Includes 100 vials and 100 caps with pre-assembled septa.
Marca:  Fisherbrand™
30.59 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23262" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.31500kg
Codice prodotto. 12950911
  • 32.20€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 02-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • ND11
  • Glass
  • Clear
  • Snap Ring Cap
  • Center hole
  • Polyethylene
  • Natural Rubber/TEF
  • Transparent
  • 60° shore A
  • Reusable two compartment trays protect vials and closure while keeping matching supplies together
Specifica
Specifica
Transparent
Clear
Glass
100
Snap Ring
1st Hydrolytic Class
Natural Rubber/TEF
11.6 mm
1.9 mL
Polyethylene
32 mm