Learn More
Gosselin™ Waste and Sharps Container, White Hinged Cap
CORNING GOSSELIN™ Waste and Sharps Container, White Hinged Cap is constructed of polypropylene and available in a variety of sizes.
258.31€ - 412.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | NFX 30-5111 |
---|---|
Tipo di chiusura | Hinged Top |
Colore chiusura | White |
Colore | Yellow |
Materiale | Polypropylene |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15795542
|
Gosselin™
COX600A-02 |
600 mL | 70/Cs. |
258.31€
pezzi 70 |
Spedizione stimata: 14-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15715552
|
Gosselin™
COX800A-02 |
800 mL | 65/Cs. |
347.79€
pezzi 65 |
Spedizione stimata: 03-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15799709
|
Gosselin™
COX1100A-02 |
1.1 L | 60/Cs. |
384.00€
pezzi 60 |
Spedizione stimata: 02-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15709699
|
Gosselin™
COX1800A-02 |
1.8 L | 45/Cs. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
15719699
|
Gosselin™
COX4500A-02 |
4.5 L | 42/Cs. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
15729699
|
Gosselin™
COX7000A-02 |
7 L | 25/Cs. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- Polypropylene construction
- Suitable for waste and sharps
- NFX 30-5111 compliant
- Hinged cap
Specifica
NFX 30-5111 | |
White | |
Polypropylene |
Hinged Top | |
Yellow |