Learn More
Water, TraceSELECT™, For Trace Analysis, Honeywell Riedel-de Haën™
100.52 EUR valido fino al 2024-05-31
Usa il codice promo "21664" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21664" per avere il tuo prezzo promozionale.
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantità:
250 mL
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
4 x 2.5 L
Imballaggio:
Cubitainer
Glass Bottle
Poly Bottle
Description
High purity solvents for speciation analysis by LC-ICP-MS
Rigorous purification procedures followed by UV spectroscopy, IC, and ICP-MS testing to assure high chemical purity and high UV transmittance
The blank values for metal traces in these solvents are in the ppb range or lower.
Spécification
Materiale o nome chimico | Water |
pH | 6 to 8 (at 20°C) |
Colore | Colorless |
Punto di fusione | 0°C |
Punti di ebollizione | 100°C |
Numero UN | NONH for all modes of transport |
Beilstein | 2050024 |
Peso formulazione | 18.02g/mol |
Grado | TraceSELECT™ |
Odore | Odorless |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Water