Learn More
Water with0.1% Formic Acid, LC-MS Ultra, Honeywell™ Riedel-de-Haën™ CHROMASOLV™
129.95 EUR valido fino al 2024-05-31
Usa il codice promo "21688" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21688" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
2 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Descrizione
- For the most demanding LC-MS and UHPLC applications
- Tested for UHPLC-MS suitability
- Highest solvent purity for low detection limits
- Extremely low MS baseline noise
- Exemplary lot-to-lot reproducibility
- Low levels of trace metals
- Packaged in clear borosilicate glass bottles
Specifica
Materiale o nome chimico | Water With 0.1% Formic Acid |
CAS | 7732-18-5, 64-18-6 |
Quantità | 2 L |
Imballaggio | Glass Bottle |
Formula molecolare | H2O |
Numero MDL | MFCD00011332 |
Numero UN | NONH for all modes of transport |
Peso formulazione | 18.02g/mol |
Grado | LC-MS Ultra CHROMASOLV™ |