Learn More
Hanna Instruments™ Analizzatore per pH/conduttività/TDS resistente all'acqua
Per una misurazione rapida e semplice del pH. Il misuratore di pH/conduttività/TDS Hanna Instruments™ è leggero e impermeabile e offre misurazioni molto precise di pH, EC/TDS e temperatura in un'unica unità portatile.
Marca: Hanna Instruments™ HI98129
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.13410kg
Descrizione
- Misuratori Combo progettati per misurazioni a elevata precisione con un solo misuratore
- LCD doppio di semplice lettura, pH/°C o TDS/°C
- Compensazione automatica della temperatura
- Calibrazione automatica
- Funzione Hold
- Spegnimento automatico
- Elettrodo per pH sostituibile
Specifica
±2% | |
±2% | |
Sì | |
LCD | |
da 0.00 a 14.00 pH | |
0.01 pH | |
HI98129 | |
1 ppm (mg/l) | |
±0.5°C | |
da 32.0 a 140.0°F |
±0.05 pH | |
100 ore | |
Automatico, a uno o due punti con due set di tamponi standard (pH 4.01 / 7.01 / 10.01 o pH 4.01 / 6. | |
da 0 a 3999μS/cm | |
da 0 a 2000 ppm (mg/l) | |
da 0.0 a 60.0°C | |
1 μS/cm | |
da 0 a 2000 ppm (mg/l) | |
pH: automatico; EC/TDS: automatico con β regolabile da 0.0 a 2.4% /°C | |
0.1/0.1 °C/°F |