Learn More
Medicom WeePro Labo Sleeves
Click to view available options
One Size
Descrizione
- New material MICROMIUM™, light and very low contaminant
- Cleanroom apparel compatible from ISO class 4
- Sealed packaging by pair with an Easy Tear system
- Overpack by 25 pairs
- Apparel sterilized by gamma irradiation
Specifica
Specifica
Size | Universal |
Materiale | Microporous Fabric |
Colore | White |
Sterilità | Sterile |
Monouso | Single-use |
Tipo di chiusura | Elastic Ends |
Tipo di giuntura | Bound |
Senza lattice | No |
Lunghezza (sistema imperiale) | 1.64 ft. |
Lunghezza (sistema metrico) | 50 cm |