Learn More
3M™ Welding Particulate Respirators
Marca: 3M™ 7000030031
76.00 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "21674" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.46260kg
Specifica
Blue | |
Welding Particulate Respirator | |
FFP2 | |
Yes | |
9928 | |
Ozone (10x TLV), organic vapors (<TLV) | |
Cup |
4-point adjustable braided headbands, cool flow exhalation valve, color-coded valve print | |
Yes | |
Electret (polyester, polypropylene, and carbon) | |
Cotton, Polyisoprene, Polypropylene | |
Aluminum | |
10/Pk. |