Learn More
Cytiva Carta per cromatografia 1 Chr
Garantisce capacità di assorbimento e uniformità dell'azione capillare, elementi essenziali nelle separazioni chimiche. La carta per cromatografia Whatman™ 1 Chr viene ampiamente utilizzata nel blotting proteico e degli acidi nucleici.
39.50€ - 253.00€
Specifica
Descrizione | 1 Chr cellulose chromatography roll is a 0.18 mm paper for general analytical separations. |
---|---|
Portata | 130/30 mm/min. |
Spessore pellicola | 0.18 mm |
Finitura | Smooth |
Da utilizzare con (applicazione) | Per separazioni analitiche generiche |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Formato | Larghezza (sistema imperiale) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Formato | Larghezza (sistema imperiale) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
11390724
|
Cytiva
3001-861 |
20 cm | Foglio | 7.87 in. | 20 cm |
72.85€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10387291
|
Cytiva
3001-652 |
100 m | Rotolo | 1.57 in. | 4 cm |
60.55€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11310734
|
Cytiva
3001-917 |
57 cm | Foglio | 18.1 in. | 46 cm |
253.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11320724
|
Cytiva
3001-614 |
100 m | Rullo | 0.78 in. | 2 cm |
39.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11388804
|
Cytiva
3001-651 |
100 m | Roll | 1.5 in. | 3.8 cm |
63.85€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11300734
|
Cytiva
3001-878 |
25 cm | Foglio | 9.84 in. | 25 cm |
115.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
Ensures the wicking capability and uniformity of capillary action important in chemical separations. Whatman™ 1 Chr Chromatography Paper is also widely used in protein and nucleic acid blotting.
Pura cellulosa prodotta interamente da linter di cotone di altissima qualità senza additivi di sorta. Prodotta e testata specificamente per tecniche di cromatografia per garantire capacità di assorbimento e uniformità dell'azione capillare, fattori importanti nelle separazioni chimiche.- Spessori tipici: 0.18 mm
- Portata lineare: 130 mm/30 min.
- Superficie liscia
- Per separazioni analitiche generali
Specifica
1 Chr cellulose chromatography roll is a 0.18 mm paper for general analytical separations. | |
0.18 mm | |
Per separazioni analitiche generiche | |
Cellulosa |
130/30 mm/min. | |
Smooth | |
Grade 1 Chr |