Learn More
Cytiva Whatman™ 31ET Chr Chromatography Paper
Pure cellulose produced from cotton linters with no additives
99.60€ - 425.00€
Specifica
Descrizione | 31 ET Chr cellulose chromatography roll is an extremely fast 0.50 mm paper for electrophoresis of large molecules. |
---|---|
Portata | 225 mm/30 min. |
Spessore pellicola | 0.5 mm |
Finitura | Soft |
Grado | Grade 31 ET Chr |
Codice del prodotto | Marca | Portata | Formato | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Portata | Formato | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11378904
|
Cytiva
3031-915 |
225 mm/30 min. | Sheet |
425.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11338904
|
Cytiva
3031-681 |
225 mm/30 min. | Roll |
259.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11999347
|
Cytiva
3031-901 |
225 mm/30 min. | 1000 Sheets |
99.60€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Pure cellulose produced from cotton linters with no additives
- Typical thickness: 0.50mm
- Typical linear flowrate: 225mm/30 min.
- Soft surface
- Principal application in electrophoresis of large molecules
Specifica
31 ET Chr cellulose chromatography roll is an extremely fast 0.50 mm paper for electrophoresis of large molecules. | |
0.5 mm | |
Grade 31 ET Chr |
225 mm/30 min. | |
Soft | |
Cellulose |