Learn More
Cytiva Filtri in microfibra di vetro senza leganti
Per filtrare particelle fini con elevata resistenza al bagnato e alta capacità di carico. I filtri Whatman™ in microfibra senza leganti sono particolarmente utili per la chiarificazione di liquidi e per il conteggio delle scintillazioni in fase liquida.
34.90€ - 174.00€
Specifica
Peso base | 143 g/m2 |
---|---|
Descrizione | GE’s Whatman brand Grade GF/B is a thick filter with fine particle filter and good loading capacity. GF/B filters are particularly useful for liquid clarification and liquid scintillation counting. |
Formato | Circolari |
Materiale | Vetro borosilicato |
Particle Retention | 1μ m |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11390354
|
Cytiva
1821-021 |
21 mm |
34.90€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 07-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11390564
|
Cytiva
1821-024 |
24 mm |
56.60€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 07-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11300574
|
Cytiva
1821-025 |
2.5 cm |
66.80€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 07-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11310574
|
Cytiva
1821-037 |
37 mm |
76.75€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 06-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11320574
|
Cytiva
1821-042 |
42.5 mm |
87.60€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 07-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11330574
|
Cytiva
1821-047 |
4.7 cm |
109.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 07-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10129710
|
Cytiva
1821-055 |
5.5 cm |
117.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 07-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11350574
|
Cytiva
1821-070 |
7 cm |
174.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 07-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11360574
|
Cytiva
1821-090 |
9 cm |
55.95€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11370574
|
Cytiva
1821-110 |
11 cm |
59.25€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 07-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11380574
|
Cytiva
1821-125 |
12.5 cm |
79.75€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11390574
|
Cytiva
1821-150 |
150 mm |
123.84€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 07-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11300584
|
Cytiva
1821-185 |
185 mm |
153.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 06-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Filters fine particles with high wet-strength and high loading capacity. Whatman™ Binder-Free Microfiber Filters, Grade GF/B Sheets are particularly useful for liquid clarification and liquid scintillation counting.
Filtrazione di particelle fini con elevata resistenza al bagnato e alta capacità di carico. Utili per la chiarificazione di liquidi e per il conteggio delle scintillazioni in fase liquida.Specifica
143 g/m2 | |
Circolari | |
1μ m | |
Grade GF/B | |
500 °C | |
0.68 mm | |
81 mL/min |
GE’s Whatman brand Grade GF/B is a thick filter with fine particle filter and good loading capacity. GF/B filters are particularly useful for liquid clarification and liquid scintillation counting. | |
Vetro borosilicato | |
5.5 sec./100 ml | |
932 °F | |
0.02 in. | |
Cerchio; diametro: 9.0 cm |