Learn More
Cytiva Filtri in microfibra di vetro senza leganti
Per combinare la ritenzione di particolato fine con una buona portata. I filtri in microfibra di vetro senza leganti Whatman™ grado GF/C sono ideali per la raccolta di solidi sospesi in acqua potabile e acque reflue naturali e industriali.
53.70€ - 1650.00€
Specifica
Peso base | 53 g/m2 |
---|---|
Descrizione | GE’s Whatman filter paper Grade GF/C glass filters offer a good flow rate and loading capacity that support total suspended solids analysis. |
Formato | Circolare |
Materiale | Vetro borosilicato |
Particle Retention | 1.2 μm |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11320584
|
Cytiva
1822-021 |
21 mm |
53.70€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11330584
|
Cytiva
1822-024 |
24 mm |
54.50€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11340584
|
Cytiva
1822-025 |
2.5 cm |
55.30€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 12-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11350364
|
Cytiva
1822-6580 |
25 mm |
201.00€
pezzi 400 |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12455312
|
Cytiva
1822-320 |
32 mm |
1650.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 17-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11360364
|
Cytiva
1822-037 |
37 mm |
63.95€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11350584
|
Cytiva
1822-042 |
42.5 mm |
71.10€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11360584
|
Cytiva
1822-047 |
4.7 cm |
88.80€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11370584
|
Cytiva
1822-050 |
50 mm |
92.35€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11380584
|
Cytiva
1822-055 |
5.5 cm |
93.15€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10261601
|
Cytiva
1822-070 |
7 cm |
110.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11300594
|
Cytiva
1822-090 |
9 cm |
168.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11330364
|
Cytiva
1822-9916 |
100 mm |
423.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 17-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11320364
|
Cytiva
1822-100 |
100 mm |
150.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11310594
|
Cytiva
1822-110 |
11 cm |
208.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11320594
|
Cytiva
1822-125 |
12.5 cm |
253.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11330594
|
Cytiva
1822-150 |
15 cm |
457.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Description
Combines fine particle retention with good flow rate. Whatman™ Binder-Free Glass Microfiber Filters, Grade GF/C are ideal for the collection of suspended solids in potable water, natural and industrial wastes.
- Elevata capacità di carico da media a veloce
- Flusso d'aria: 6.7s/100 ml
- Monitoraggio dell'aria
- Chiarificazione di liquidi acquosi contenenti livelli da bassi a medi di particolati fini
- Raccolta di cellule
- Conteggio delle scintillazioni in fase liquida
- Chimica e biochimica marina
- Procedure di radioimmunodosaggio
Spécification
53 g/m2 | |
Circolare | |
1.2 μm | |
Grade GF/C | |
932 °F | |
0.01 in. | |
105 mL/min |
GE’s Whatman filter paper Grade GF/C glass filters offer a good flow rate and loading capacity that support total suspended solids analysis. | |
Vetro borosilicato | |
10.5 sec./100 ml | |
Circle | |
500 °C | |
260 μm |