Learn More
Cytiva Ditali per estrazione in cellulosa ad alte prestazioni
Prodotto da cellulosa alfa di alta qualità e linter di cotone per l'utilizzo ad alte prestazioni in sistemi automatici di estrazione Soxhlet. I ditali per estrazione Whatman™ di cellulosa Soxhlet sono destinati ad applicazioni che includono l'uso di analisi di aria e di rifiuti.
Marca: Cytiva 2810-432
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.39000kg
Descrizione
Manufactured from high-quality alpha cellulose cotton linter for high-performance use in automated Soxhlet extractor systems. Whatman™ Cellulose Soxhlet Extraction Thimbles are intended for applications including use in air and waste gas analysis.
- Used in a wide variety of solid-liquid extraction studies, including lipid and pesticide analyses in food and soil samples
- Suitable for temperatures up to 120°C (248°F)
- Excellent mechanical strength and retention
- Wall thickness of 2mm to support application need
- Double thickness for added rigidity
Specifica
25 Pk. | |
43 mm | |
2 mm | |
Utilizzato nelle unità per estrazione Soxhlet | |
120°C | |
Ditale per estrazione |
GE’s Whatman cellulose thimbles are manufactured from high-quality alpha cellulose cotton linter for high-performance use in automated Soxhlet extractor systems. Used in air and waste gas analysis. | |
Cellulosa | |
Per l'analisi di grassi o pesticidi negli alimenti e nel suolo, nonché in molte altre procedure che comportano un'estrazione solido-liquido | |
123 mm | |
6μ m |