Learn More
Cytiva Ditali per estrazione in cellulosa ad alte prestazioni
Prodotto da cellulosa alfa di alta qualità e linter di cotone per l'utilizzo ad alte prestazioni in sistemi automatici di estrazione Soxhlet. I ditali per estrazione Whatman™ di cellulosa Soxhlet sono destinati ad applicazioni che includono l'uso di analisi di aria e di rifiuti.
Marca:  Cytiva 2810-258
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.17000kg
Codice prodotto. 11353215
  • 156.00€ / pezzi 25
Spedizione stimata: 10-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Manufactured from high-quality alpha cellulose cotton linter for high-performance use in automated Soxhlet extractor systems. Whatman™ Cellulose Soxhlet Extraction Thimbles are intended for applications including use in air and waste gas analysis.
  • Used in a wide variety of solid-liquid extraction studies, including lipid and pesticide analyses in food and soil samples
  • Suitable for temperatures up to 120°C (248°F)
  • Excellent mechanical strength and retention
  • Wall thickness of 2mm to support application need
  • Double thickness for added rigidity
Specifica
Specifica
25 Pk.
25 mm
2 mm
Soxhlet extractor
120°C
Extraction Thimble
GE’s Whatman cellulose thimbles are manufactured from high-quality alpha cellulose cotton linter for high-performance use in automated Soxhlet extractor systems. Used in air and waste gas analysis.
Cellulose
Air and waste gas analysis
80 mm
6μm