Learn More
Cytiva Whatman™ Chromatography Papers - Grade 2727: Sheet
For separation of very large amounts of substance
705.00€ - 720.00€
Specifica
Portata | 180 mm/30 min. |
---|---|
Spessore pellicola | 1.4 mm |
Formato | Sheet |
Materiale | Cellulose |
Codice del prodotto | Marca | Portata | Lunghezza (sistema metrico) | Da utilizzare con (applicazione) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Portata | Lunghezza (sistema metrico) | Da utilizzare con (applicazione) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
11398884
|
Cytiva
10382581 |
180 mm/30 min. | 19.05 cm | For Separation of Very Large Amounts of Substance | 19.05 cm |
705.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11308894
|
Cytiva
10382562 |
180 mm/30 min. | 60 cm | Protein and Nucleic Acid Blotting, Separation of Very Large Amounts of Substance | 58 cm |
720.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Description
Thickness: 1.40mm
Flow rate: 180mm/30 min
Spécification
180 mm/30 min. | |
1.4 mm | |
Sheet | |
Cellulose |