Learn More
Cytiva Carta per cromatografia in cellulosa di grado 1 Chr
Garantisce capacità di assorbimento e uniformità dell'azione capillare, elementi essenziali nelle separazioni chimiche. La carta per cromatografia in cellulosa Whatman™ Grado 1 Chr ha una portata lineare (acqua) di 130 mm/30 min.
27.70€ - 388.00€
Specifica
Descrizione | 1 Chr cellulose chromatography roll is a 0.18 mm paper for general analytical separations. |
---|---|
Portata | 130 mm/30 min. |
Spessore pellicola | 0.18 mm |
Finitura | Smooth |
Da utilizzare con (applicazione) | General Analytical Separations, Protein and Nucleic Acid Blotting |
Codice del prodotto | Marca | Formato | Lunghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Formato | Lunghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10671193
|
Cytiva
3001-964 |
Striscia | 21.3 cm | 11 cm |
120.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10612102
|
Cytiva
3001-604 |
Rotolo | 100 m | 1 cm |
27.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11380724
|
Cytiva
3001-845 |
Sheet | 30 cm | 10 cm |
64.90€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10062131
|
Cytiva
3001-640 |
Rotolo | 100 m | 3.0 cm |
54.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11370724
|
Cytiva
3001-681 |
Rotolo | 100 m | 15.0 cm |
178.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11919317
|
Cytiva
3001-931 |
Foglio | 58 cm | 68 cm |
388.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10153831
|
Cytiva
3001-653 |
Rotolo | 100 m | 5.0 cm |
73.20€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10575361
|
Cytiva
3001-672 |
Rotolo | 100 m | 10.0 cm |
140.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
Ensures the wicking capability and uniformity of capillary action that are important in chemical separations. Whatman™ Grade 1 Chr Cellulose Chromatography paper is a smooth surface, 0.18 mm thick paper with a linear flow rate (water) of 130 mm/30 min.
Carta da 18 mm per separazioni analitiche generiche- Pura cellulosa prodotta interamente da linter di cotone di altissima qualità senza additivi di sorta.
- Fabbricata e testata specificamente per tecniche di cromatografia.
- Ampiamente utilizzata nel blotting di proteine e acidi nucleici.
- Buona risoluzione per separazioni analitiche generiche.
-
Specifica
1 Chr cellulose chromatography roll is a 0.18 mm paper for general analytical separations. | |
0.18 mm | |
General Analytical Separations, Protein and Nucleic Acid Blotting | |
High-quality Cotton Linters |
130 mm/30 min. | |
Smooth | |
Grade 1 Chr |