Learn More
Cytiva Whatman™ Grade 17 Chr Cellulose Chromatography Paper
17 Chr cellulose chromatography roll is a 0.92 mm paper highly absorbent paper for preparative paper chromatography and electrophoresis.
97.80€ - 1380.00€
Specifica
Descrizione | 17 Chr cellulose chromatography roll is a 0.92 mm paper highly absorbent paper for preparative paper chromatography and electrophoresis. |
---|---|
Portata | 190 mm/30 min. |
Spessore pellicola | 0.92 mm |
Da utilizzare con (applicazione) | Protein and Nucleic Acid Blotting, Preparative Paper Chromatography and Electrophoresis |
Grado | Grade 17 Chr |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Formato | Lunghezza (sistema imperiale) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Formato | Lunghezza (sistema imperiale) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10622245
|
Cytiva
3017-8793 |
2.5 x 22 cm (0.98 x 8.66 in.) | Sheet | 8.66 in. | 22 cm |
97.80€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11909197
|
Cytiva
3017-621 |
2.5 cm x 30 m (0.98 in. x 98.4 ft.) | Roll | 98.4 ft. | 30 cm |
98.95€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11308854
|
Cytiva
3017-917 |
46 x 57 cm (18.1 x 22.4 in.) | Sheet | 22.4 in. | 57 cm |
1380.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
- Pure cellulose produced entirely from the highest quality cotton linters with no additives of any kind.
- Manufactured and tested specifically for chromatographic techniques. This ensures the wicking capability and uniformity of capillary action that are important in chemical separations.
- Also widely used in protein and nucleic acid blotting.
Specifica
17 Chr cellulose chromatography roll is a 0.92 mm paper highly absorbent paper for preparative paper chromatography and electrophoresis. | |
0.92 mm | |
Grade 17 Chr |
190 mm/30 min. | |
Protein and Nucleic Acid Blotting, Preparative Paper Chromatography and Electrophoresis | |
Cellulose |