Learn More
Cytiva Carta per cromatografia in cellulosa di grado 3MM Chr: Fogli
Per l'elettroforesi
Marca: Cytiva 3030-335
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.80180kg
Descrizione
Prodotta e testata generalmente per tecniche di cromatografia; garantisce capacità di assorbimento e uniformità dell’azione capillare
- Cellulosa pura prodotta interamente con linter di cotone di elevata qualità senza additivi
- Dimensioni: 31.5 x 35.5 cm
- Spessore: 0.34 Mm
- Portata di 130 mm/30 min.
Specifica
12.4 x 13.9 pollici (31.5 x 33.5 cm) | |
12.4 in. | |
Foglio | |
Per la cromatografia generica e l’elettroforesi | |
3 MM Chr | |
130/30 mm/min. |
13.9 in. | |
0.34 mm Whatman medium thickness 3 MM Chr paper | |
0.34 mm | |
33.5 cm | |
Cellulosa | |
31.5 cm |