Learn More
Cytiva Navicelle per pesata Kjeldahl
Ideate per raccogliere, trasferire e travasare campioni e navicelle per pesata nella soluzione acida durante un'analisi Kjeldahl senza interferire con i risultati. Le navicelle per pesata Kjeldahl Whatman™ sono eccellenti per il trasferimento di campioni pesati e quantitativi.
Marca: Cytiva 10313032
136.70 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23266" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.02520kg
Descrizione
Designed to collect, transfer, and drop both sample and weighing boat into the acid solution during a Kjeldahl analysis without influencing analytical results. Whatman™ Kjeldahl Weighing Boats are excellent for both weighing and quantitative sample transfer.
- Metodo veloce e affidabile per il trasferimento sicuro dei campioni per le analisi Kjeldahl
- Eccellenti per il trasferimento di campioni per pesatura e analisi quantitativa
- Realizzate in carta pergamena a basso contenuto di azoto
- Senza colla o additivi chimici
- Le navicelle per pesata Whatman si dissolvono senza residui nella soluzione di digestione senza influire sui risultati delle analisi
Specifica
Flat | |
Navicella per pesata | |
2.165 x 0.39 x 0.39 pollici (54.9 x 9 x 9.9 mm) | |
9 mm | |
0.077 kg |
Paper | |
Eccellente per la pesatura e il trasferimento dei campioni Kjeldahl in modo sicuro e affidabile | |
54.9 mm | |
9.9 mm |