Learn More
Cytiva Carta per analisi Blue Litmus
Impregnate con una miscela di indicatori pH, le cartine tornasole acido-alcali assumono un colore specifico appena vengono a contatto con un campione di pH. La cartina tornasole per analisi blu Whatman™ permette una rapida determinazione dei valori di pH ed è utilizzabile in diverse applicazioni nei laboratori e nell'industria.
19.65€ - 23.10€
Specifica
Indicatore di colore | Blue |
---|---|
Intervallo di pH | Da 5 a 8 |
Tipo | Cartina con indicatore universale |
Codice del prodotto | Marca | Formato | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Formato | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11380674
|
Cytiva
2600-201A |
Bobina |
23.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11334974
|
Cytiva
10360300 |
Strip |
19.65€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Impregnated with a mixture of pH indicators, acid-alkali litmus papers assume a color specific to sample pH upon contact with a sample. Whatman™ Litmus Blue Test Paper provides rapid determination of pH values and has a variety of applications in laboratories and industry.
Carte per test con indicatori misti per prove rapide, accurate e affidabili di soluzioni di pH.- Letture del pH istantanee
- Accurate per un'ampia gamma di test di routine del pH
- Pratiche e portatili per l'uso sul campo
- Modifica del colore nelle soluzioni di pH da circa 5 a 8
- Economiche
Specifica
Blue | |
Da 5 a 8 | |
Cartina con indicatore universale |