Learn More
Cytiva Membrane in nylon
Flessibili e durevoli per manipolazioni semplici. Le membrane in nylon Cytiva sono naturalmente idrofile, per eliminare la necessità di agenti umettanti e preumettanti nella filtrazione di soluzioni acquose.
Marca: Cytiva 7404-004
195.70 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.03600kg
Descrizione
Flexible and durable for easier handling. Cytiva Nylon Membranes are naturally hydrophilic, eliminating need for wetting agents and prewetting when filtering aqueous solutions.
- Pure nylon membranes
- Tear-resistant
- Filter many organic solvents
- Autoclavable up to 135°C
- Biotechnology applications include filtration of tissue culture media, microbiological media, buffers and solutions
- Used in chromatography to filter samples, aqueous and organic mobile phases, vacuum degassing
Specifica
Sì | |
Nylon | |
0.5μ m | |
100/conf. | |
47 mm |
Membrane Filter | |
Nylon | |
Idrofilo | |
Filtration Membrane Disc |